Anti-IgG/IgM Goat Polyclonal Antibody (Rhodamine)
Fournisseur: US Biological
I1904-48F7
USBII1904-48F7EA 391 EUR InStock
USBII1904-48F7
Anti-IgG/IgM Goat Polyclonal Antibody (Rhodamine)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IgG/IgM (IgG/IgM)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Rhodamine
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité