Anti-IL17RB Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
I8439-20N1
USBII8439-20N1EA 649 EUR InStock
USBII8439-20N1
Anti-IL17RB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:50-1:100
Type: Primary
Antigen: IL17RB (interleukin 17 receptor B)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité