Anti-Maltose Binding Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7G34]
Fournisseur: US Biological
M2155-09B-100
USBIM2155-09B-100EA 511 EUR InStock
USBIM2155-09B-100
Anti-Maltose Binding Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7G34]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000-1:3000
Type: Primary
Antigen: Maltose Binding Protein
Clonality: Monoclonal
Clone: 7G34
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human,
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité