Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Melanoma Marker multiple clones Mouse Monoclonal Antibody [clone: 0.N.409]

Fournisseur: US Biological
M2870-07-250
USBIM2870-07-250EA 454 EUR InStock
USBIM2870-07-250
Anti-Melanoma Marker multiple clones Mouse Monoclonal Antibody [clone: 0.N.409]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Melanoma Marker multiple clones
Clonality: Monoclonal
Clone: 0.N.409
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa+IgG2b Kappa
Reactivity: Horse, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité