Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Metallothionein Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4E156]

Fournisseur: US Biological
M3009-10-200
USBIM3009-10-200EA 840 EUR InStock
USBIM3009-10-200
Anti-Metallothionein Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4E156]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000

Type: Primary
Antigen: Metallothionein
Clonality: Monoclonal
Clone: 4E156
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: IgG1
Isotype: Mouse
Reactivity: Horse, Human, Mouse, Rabbit, Rat,

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité