Anti-5-methyl-Cytidine Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B11]
Fournisseur: US Biological
M3398-55M
USBIM3398-55MEA 864 EUR InStock
USBIM3398-55M
Anti-5-methyl-Cytidine Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: 5-Methylcytidine
Clonality: monoclonal
Clone: 10B11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité