Anti-Nicotinic Receptor, alpha 5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
N2565-25E
USBIN2565-25EEA 513 EUR InStock
USBIN2565-25E
Anti-Nicotinic Receptor, alpha 5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:8
Type: Primary
Antigen: Nicotinic Receptor, alpha 5
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité