Anti-CDKN1B Mouse monoclonal antibody [clone: 4B4-E6]
Fournisseur: US Biological
P1001-10B
USBIP1001-10BEA 744 EUR InStock
USBIP1001-10B
Anti-CDKN1B Mouse monoclonal antibody [clone: 4B4-E6]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 ?g/ml; Immunochemistry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CDKN1B (cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27, Kip1))
Clonality: monoclonal
Clone: 4B4-E6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité