Anti-Prostaglandin D Synthase, Hematopoietic form Rat Monoclonal Antibody [clone: 6D697]
Fournisseur: US Biological
P9053-25P
USBIP9053-25PEA 661 EUR InStock
USBIP9053-25P
Anti-Prostaglandin D Synthase, Hematopoietic form Rat Monoclonal Antibody [clone: 6D697]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:1000-1:5000; Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: Prostaglandin D Synthase, Hematopoietic form
Clonality: monoclonal
Clone: 6D697
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité