Anti-Receptor-Interacting Serine/Threonine-Protein Kinase Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9F638]
Fournisseur: US Biological
R2031-73N
USBIR2031-73NEA 574 EUR InStock
USBIR2031-73N
Anti-Receptor-Interacting Serine/Threonine-Protein Kinase Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9F638]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:8000; Western Blot: 1:12000
Type: Primary
Antigen: Receptor-Interacting Serine/Threonine-Protein Kinase
Clonality: monoclonal
Clone: 9F638
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité