Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Siglec-1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B857]

Fournisseur: US Biological
S1013-57E12
USBIS1013-57E12EA 539 EUR InStock
USBIS1013-57E12
Anti-Siglec-1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B857]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:500; Immunochemistry: 1:250

Type: Primary
Antigen: Siglec-1
Clonality: Monoclonal
Clone: 10B857
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité