Anti-SLC5A6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
S5328-96
USBIS5328-96EA 633 EUR InStock
USBIS5328-96
Anti-SLC5A6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 10-15mg/ml
Type: Primary
Antigen: SLC5A6 (solute carrier family 5 (sodium/multivitamin and iodide cotransporter), member 6)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité