Anti-S-phase Kinase-associated Protein 2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
S5440-50B
USBIS5440-50BEA 640 EUR InStock
USBIS5440-50B
Anti-S-phase Kinase-associated Protein 2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1 ?g/ml; Immunochemistry: 1. 2?g/ml
Type: Primary
Antigen: S-phase Kinase-associated Protein 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité