Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-SWC8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10F484]

Fournisseur: US Biological
S8999-04
USBIS8999-04EA 845 EUR InStock
USBIS8999-04
Anti-SWC8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10F484]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:20; Immunochemistry: 1:10-1:50

Type: Primary
Antigen: SWC8
Clonality: Monoclonal
Clone: 10F484
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité