Anti-TET2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
T2958-60A
USBIT2958-60AEA 601 EUR InStock
USBIT2958-60A
Anti-TET2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:16000
Type: Primary
Antigen: TET2 (tet methylcytosine dioxygenase 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité