Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TYRO3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10i81]

Fournisseur: US Biological
T9228-61B
USBIT9228-61BEA 649 EUR InStock
USBIT9228-61B
Anti-TYRO3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10i81]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:50-1:100; Immunofluorescence: 1:10-1:50

Type: Primary
Antigen: TYRO3 (TYRO3 protein tyrosine kinase)
Clonality: monoclonal
Clone: 10i81
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité