Anti-VEGFA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5J63]
Fournisseur: US Biological
V2110-05D
USBIV2110-05DEA 611 EUR InStock
USBIV2110-05D
Anti-VEGFA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5J63]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1. 25-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: VEGFA (vascular endothelial growth factor A)
Clonality: monoclonal
Clone: 5J63
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité