Des gaz propres permettent de réduire le risque d'endommagement de la colonne et d'améliorer la précision ainsi que la sensibilité. Ces filtres incassables et avec indicateur offrent une sensibilité élevée à l'oxygène et à l'humidité. Ils peuvent être installés en quelques secondes sans le moindre outil.