[EN]XTERRA MS C18 COLUMN, 125, 3.5 M 1 * 1 Pce
Fournisseur: WATERS
[EN]XTERRA MS C18 COLUMN, 125, 3.5 M 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]XTERRA MS C18 COLUMN, 125Å, 3.5 µM 1 * 1 Pce WATE186001470 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou