XTERRA SHIELD RP18 3.5m 4.6X250MM COLUM 1 * 1 Pce
Fournisseur: WATERS
XTERRA SHIELD RP18 3.5m 4.6X250MM COLUM 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
XTERRA SHIELD RP18 3.5µm 4.6X250MM COLUM 1 * 1 Pce WATE186001472 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou