Estrone ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
E0026-1G E0026-5G
TCIAE0026-1GEA 33 EUR InStock
TCIAE0026-1G TCIAE0026-5G
Estrone ≥98.0% (par HPLC)
Estrone
Formule: C₁₈H₂₂O₂
Numéro MDL: MFCD00003620
Numéro CAS: 53-16-7
EINECS: 200-164-5
Merck Index: 14,03708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7fe92e7a492c7016984f93f1436fd4e15879bcff&vid=7fe92e7a492c7016984f93f1436fd4e15879bcff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +161.0 to +168.0 deg (C=1, Dioxane)
Solubility in Dioxane very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité