1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT2617-5GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT2617-5G TCIAT2617-25G
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine ≥97.0% (par GC)
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
Formule: C₉H₁₆N₂O₂
MW: 184,24 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Numéro MDL: MFCD00190247
Numéro CAS: 63074-07-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/63/28/28996328.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité