2-(1-Adamantyl)-4-bromoanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)adamantane, 1-(5-Bromo-2-methoxy-phenyl)adamantane
A2321-25G A2321-5G
TCIAA2321-25GEA 311 EUR InStock
TCIAA2321-25G TCIAA2321-5G
2-(1-Adamantyl)-4-bromoanisole ≥98.0% (par GC)
2-(1-Adamantyl)-4-bromoanisole
Formule: C₁₇H₂₁BrO
MW: 321,2520 g/mol
Numéro MDL: MFCD03855308
Numéro CAS: 104224-63-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e74b16d12cbb86c0ae84b51e43d49fc1184a64a7&vid=e74b16d12cbb86c0ae84b51e43d49fc1184a64a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité