4,4'-Dinitrostilbene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD2464-25GEA 888 EUR InStock
TCIAD2464-25G TCIAD2464-5G
4,4'-Dinitrostilbene ≥98.0% (par HPLC)
4,4'-Dinitrostilbene
Formule: C₁₄H₁₀N₂O₄
Point de fusion: 295°C
Numéro MDL: MFCD00017043
Numéro CAS: 2501-02-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/86/28979386.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Solubility in hot DMF almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité