1-Amino-4-hydroxy-9,10-anthraquinone 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Amino-4-hydroxyanthraquinone
B24388.06 B24388.14 B24388.22
B24388.06EA 50.2 EUR InStock
B24388.06 B24388.14 B24388.22
1-Amino-4-hydroxy-9,10-anthraquinone 96%
1-Amino-4-hydroxy-9,10-anthraquinone
Purity: 96% CAS No.: 116-85-8 Molecular Formula: C14H9NO3 Formula Weight: 239.23 Melting Point: 207-209° MDL No.: MFCD00001223
Formule: C₁₄H₉NO₃
MW: 239,23 g/mol
Point de fusion: 207…209 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001223
Numéro CAS: 116-85-8
EINECS: 204-163-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité