1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Synonyms: 3-Pyrazolecarboxylic acid, Pyrazole-3-carboxylic acid
014533-1G 014533-5G
FLUO014533-1GEA 0 EUR InStock
FLUO014533-1G FLUO014533-5G
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077436
Numéro CAS: 1621-91-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité