3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole, 3-Amino-5-hydroxypyrazole, 5-Amino-3-pyrazolol, 3-Amino-1H-pyrazol-5(4H)-one, 3-Amino-2-pyrazolin-5-one, 5-Hydroxy-3-aminopyrazole, 5-Amino-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
A1589-25G A1589-5G
TCIAA1589-25GEA 253 EUR InStock
TCIAA1589-25G TCIAA1589-5G
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole
Formule: C₃H₅N₃O
MW: 99,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022384
Numéro CAS: 6126-22-3
EINECS: 228-095-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87ecafdde0659e7027464508989ba718a8d36bc4&vid=87ecafdde0659e7027464508989ba718a8d36bc4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité