Potassium allyltrifluoroborate ≥97.0% (P)
Fournisseur: TCI
Attention
P1480-1G P1480-5G
TCIAP1480-1GEA 59.4 EUR InStock
TCIAP1480-1G TCIAP1480-5G
Potassium allyltrifluoroborate ≥97.0% (P)
Potassium allyltrifluoroborate
Formule: C₃H₅BF₃K
MW: 147,976 g/mol
Numéro MDL: MFCD07368222
Numéro CAS: 233664-53-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13571ab2e3b5bb67f0b5ba0fb3ff7887c53560a9&vid=13571ab2e3b5bb67f0b5ba0fb3ff7887c53560a9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gravimetric) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité