4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Synonyms: 2-Methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
010806-5G FL10806.20 010806-1G
FLUO010806-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010806-5G CHMPFL10806.20 FLUO010806-1G
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₉BO₄
MW: 250,099 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093723
Numéro CAS: 269410-22-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité