2-Formyl-5-methoxyphenylboronic acid
Synonyms: 5-Methoxy-2-formylphenylboronic acid
011047-5G 011047-1G
FLUO011047-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011047-5G FLUO011047-1G
2-Formyl-5-methoxyphenylboronic acid
2-Formyl-5-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
MW: 179,9657 g/mol
Numéro MDL: MFCD03001335
Numéro CAS: 40138-18-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité