4-Formylbenzoate de methyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl terephthalaldehydate, Methyl 4-formylbenzoate
T0012-25G T0012-500G T0012-100G
TCIAT0012-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAT0012-25G TCIAT0012-500G TCIAT0012-100G
4-Formylbenzoate de methyle ≥98.0% (par GC)
4-Formylbenzoate de methyle
Formule: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Numéro MDL: MFCD00006950
Numéro CAS: 1571-08-0
EINECS: 216-385-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba4c0a4197d5ee1dd311319782db216c90ab9fa9&vid=ba4c0a4197d5ee1dd311319782db216c90ab9fa9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 63.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité