4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzonitrile
013146-25G 013146-5G
FLUO013146-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013146-25G FLUO013146-5G
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzonitrile
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzonitrile
Formule: C₉H₈N₂O₄
MW: 208,170 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017564
Numéro CAS: 102714-71-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité