Methyl thiosalicylate
Synonyms: Methyl 2-mercaptobenzoate
008066-5G 008066-25G
FLUO008066-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008066-5G FLUO008066-25G
Methyl thiosalicylate
Methyl thiosalicylate
Formule: C₈H₈O₂S
MW: 168,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060678
Numéro CAS: 4892-02-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité