Methyl-5-iodsalicylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2-hydroxy-5-iodobenzoate
I0539-25G I0539-5G
TCIAI0539-25GEA 138 EUR InStock
TCIAI0539-25G TCIAI0539-5G
Methyl-5-iodsalicylate ≥98.0% (par GC)
Methyl-5-iodsalicylate
Formule: C₈H₇IO₃
MW: 278,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016462
Numéro CAS: 4068-75-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3329df3bcabd4494fce9378ca92c32bffdf4de2&vid=f3329df3bcabd4494fce9378ca92c32bffdf4de2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité