Cyclopropyl phenyl sulphide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC1014-25GEA 267 EUR InStock
TCIAC1014-25G TCIAC1014-5G
Cyclopropyl phenyl sulphide ≥98.0% (par GC)
Cyclopropyl phenyl sulphide
Formule: C₉H₁₀S
MW: 150,24 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Point d'éclair: 91°C
Numéro MDL: MFCD00009684
Numéro CAS: 14633-54-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/77/28938277.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité