4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid
H1204-1G H1204-5G H1204-25G
TCIAH1204-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAH1204-1G TCIAH1204-5G TCIAH1204-25G
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD00792672
Numéro CAS: 59016-93-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fa2ed9d12b43db2b70a3ba35e470439916844d2&vid=3fa2ed9d12b43db2b70a3ba35e470439916844d2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité