Cyclopropylboronic acid pinacol ester ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC2276-1GEA 86.9 EUR InStock
TCIAC2276-1G TCIAC2276-5G
Cyclopropylboronic acid pinacol ester ≥95.0% (par GC)
Cyclopropylboronic acid pinacol ester
Formule: C₉H₁₇BO₂
MW: 168,04 g/mol
Point d'éclair: 40°C
Numéro MDL: MFCD05663847
Numéro CAS: 126689-01-8
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/85/28939285.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité