Niobium nitride
Fournisseur: Thermo Scientific
12146.09EA 89.4 EUR InStock
12146.09 12146.18
Niobium nitride
Niobium nitride
Formule: NNb
MW: 106,92 g/mol
Point de fusion: 2573 °C
Densité: 8,40
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016239
Numéro CAS: 24621-21-4
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité