N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
CFF665.5 008404-5G 008404-25G
CHMPCFF665.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF665.5 FLUO008404-5G FLUO008404-25G
N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
Formule: C₁₁H₁₁F₃N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00052375
Numéro CAS: 62054-72-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité