3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33566.03EA 33.3 EUR InStock
H33566.03 H33566.14 H33566.06
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210,23 g/mol
Point de fusion: 61…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060325
Numéro CAS: 10538-49-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité