4-(Difluoromethoxy)benzonitrile
004833-5G 004833-1G
FLUO004833-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004833-5G FLUO004833-1G
4-(Difluoromethoxy)benzonitrile
4-(Difluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₅F₂NO
MW: 169,1282 g/mol
Numéro MDL: MFCD00085006
Numéro CAS: 90446-25-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité