2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19056.14 L19056.06
L19056.14EA 99.9 EUR InStock
L19056.14 L19056.06
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97%
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Purity: 97% CAS No.: 1195-66-0 Molecular Formula: C7H15BO3 Formula Weight: 158.01 Flash Point: 46°(114°F) Refractive Index: 1.4100 Boiling Point: 120°/228mm Beilstein Reference: 2827758 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD03093086
Formule: C₇H₁₅BO₃
MW: 158,01 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C (228 mmHg)
Densité: 0.966
Point d'éclair: 46 °C (114 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093086
Numéro CAS: 1195-66-0
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité