2,3'-Dichloro-4'-fluoroacetanilide
Synonyms: 3-Chloro-N-(chloroacetyl)-4-fluoroaniline
008223-5G 008223-25G
FLUO008223-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008223-5G FLUO008223-25G
2,3'-Dichloro-4'-fluoroacetanilide
2,3'-Dichloro-4'-fluoroacetanilide
Formule: C₈H₆Cl₂FNO
Numéro MDL: MFCD00084938
Numéro CAS: 96980-64-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité