2'-Methyl-3'-nitroacetanilide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetamide
M1651-25G M1651-5G
TCIAM1651-25GEA 147 EUR InStock
TCIAM1651-25G TCIAM1651-5G
2'-Methyl-3'-nitroacetanilide ≥98.0% (par GC)
2'-Methyl-3'-nitroacetanilide
Formule: C₉H₁₀N₂O₃
MW: 194,190 g/mol
Numéro MDL: MFCD01047363
Numéro CAS: 56207-36-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ecb851ff262eb0d19924297ecc5e8aa6b26450c&vid=2ecb851ff262eb0d19924297ecc5e8aa6b26450c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité