2-Fluoro-3-nitrotoluene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-1-methyl-3-nitrobenzene
F0661-25G F0661-5G
TCIAF0661-25GEA 149 EUR InStock
TCIAF0661-25G TCIAF0661-5G
2-Fluoro-3-nitrotoluene ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-3-nitrotoluene
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Point d'ébullition: 111°C
Point de fusion: 19°C
Numéro MDL: MFCD03412242
Numéro CAS: 437-86-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b2ded5c35b13ab26626c3704fc8006e8111b67b&vid=1b2ded5c35b13ab26626c3704fc8006e8111b67b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité