5-Methylisophthalic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25496.06 B25496.03
B25496.06EA 80.9 EUR InStock
B25496.06 B25496.03
5-Methylisophthalic acid ≥98%
5-Methylisophthalic acid
Purity: 98% CAS No.: 499-49-0 Molecular Formula: C9H8O4 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 296-300° MDL No.: MFCD00013986
Formule: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Point de fusion: 296…300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013986
Numéro CAS: 499-49-0
EINECS: 207-881-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité