4-tert-Butylphthalic anhydride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-(tert-Butyl)isobenzofuran-1,3-dione
B1337-25G B1337-5G
TCIAB1337-25GEA 212 EUR InStock
TCIAB1337-25G TCIAB1337-5G
4-tert-Butylphthalic anhydride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-tert-Butylphthalic anhydride
Formule: C₁₂H₁₂O₃
MW: 204,2219 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Numéro MDL: MFCD00060127
Numéro CAS: 32703-79-0
EINECS: 251-165-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité