4'-Nitro-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
006901-5G 006901-25G
FLUO006901-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006901-5G FLUO006901-25G
4'-Nitro-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
4'-Nitro-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formule: C₉H₇F₃N₂O₃
MW: 248,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052846
Numéro CAS: 395-68-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité