Rhodium(III) oxide pentahydrate ≥99.99% (base métaux) Rh ≥ 59%, Premion®
Fournisseur: Thermo Scientific
12667.01 12667.03 12667.06
12667.01EA 438 EUR InStock
12667.01 12667.03 12667.06
Rhodium(III) oxide pentahydrate ≥99.99% (base métaux) Rh ≥ 59%, Premion®
Rhodium(III) oxide pentahydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 39373-27-8 Molecular Formula: Rh2O3.5H2O Formula Weight: 343.88 (253.81anhy) Physical Form: Powder Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00149843
Formule: O₃Rh₂·5H₂O
MW: 343,88 g/mol (253,81 anhy)
Point de fusion: Dec.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149843
Numéro CAS: 39373-27-8
EINECS: 234-846-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité