N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine
CFF673.5 008407-5G 008407-25G
CHMPCFF673.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF673.5 FLUO008407-5G FLUO008407-25G
N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine
N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₁F₃N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00052886
Numéro CAS: 40832-82-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité